Principaux documents
S764922
N(ALPHA)-N(EPSILON)-DI-T-BOC-L-LYSINE DICYCLOHEXYLAMINE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H53N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.751
Numéro MDL:
Autres remarques