Principaux documents
S742007
N,N-DIMETHYL-4-(4-IODOCYCLOHEXYL)CYCLOHEXYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H26IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.274
Numéro MDL:
Autres remarques