Key Documents
S734594
PHENYL (3-PYRROLIDINO-1-PROPENYL) SULFONE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.811
Numéro MDL:
Autres remarques