Principaux documents
S680370
1-HYDROXYHEXADECANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H33NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.493
Numéro MDL:
Autres remarques