Principaux documents
S653195
4,4'-BIS(4-CHLOROBENZYLIDENEAMINO)DIPHENYL SULFONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H18Cl2N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.416
Numéro MDL:
Autres remarques