Principaux documents
S632880
4-CHLORO-6-FLUOROSULFONYL-2-(3-NITROPHENYL)QUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H8ClFN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.757
Numéro MDL:
Autres remarques