Principaux documents
S615005
4-METHYL-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1H-1,5-BENZODIAZEPIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Autres remarques