Key Documents
S579017
ETHYL 1,4-DIHYDRO-2-HYDROXY-6-METHYL-4-PHENYL-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.295
Numéro MDL:
Autres remarques