Principaux documents
S536830
(4-METHOXYBENZYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24ClOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.907
Numéro MDL:
Autres remarques