Principaux documents
S536253
3-HYDROXYBENZOIC ACID (2,4-DICHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.154
Numéro MDL:
Autres remarques