Principaux documents
S524522
PIPERONYLIC ACID (3,5-DICHLOROSALICYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.164
Numéro MDL:
Autres remarques