Principaux documents
S482927
TRICYCLO(8.2.2.2(4,7))HEXADECA-1(13),4(16),5,7(15),10(14),11-HEXAEN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.305
Numéro MDL:
Autres remarques