Principaux documents
S461911
10,11-DIBROMO-5H-DIBENZO(A,D)CYCLOHEPTEN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H8Br2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.038
Numéro MDL:
Autres remarques