Principaux documents
S450472
1-(4-CHLOROPHENYL)-1-CYCLOHEXANE-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.716
Numéro MDL:
Autres remarques