Principaux documents
S443506
DIETHYL 2,4,6-TRIMETHYL-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.312
Numéro MDL:
Autres remarques