Principaux documents
S434523
2-Hydroxy-5-(2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl)benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.304
Numéro MDL:
Autres remarques