S345709
1-(2,5-DICHLORO-4-SULFOPHENYL)-5-PYRAZOLONE-3-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H6Cl2N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.139
Numéro MDL:
Produits recommandés