Principaux documents
S304077
4-(4-DIMETHYLAMINO-PHENYL)-2,6-DIPHENYL-PYRANYLIUM, PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.911
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.