Principaux documents
S296031
TRIMETHYL 4-METHOXY-6-[1,2,3-TRIS(METHOXYCARBONYL)-2-CYCLOPROPEN-1-YL]-7-OXABICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENE-2,3,5-TRICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.412
Numéro MDL:
Autres remarques