Principaux documents
S291285
4-DIBENZO(A,D)CYCLOHEPTEN-5-YLIDENE-BUTYRIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.338
Numéro MDL:
Autres remarques