Key Documents
S276596
3-(3-ACETOXY-PHENYL)-2-CYANO-ACRYLIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.237
Numéro MDL:
Autres remarques