Principaux documents
S242047
4-METHOXY-1,2,6-TRIMETHYL-PYRIDINIUM, PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H14ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.669
Numéro MDL:
Autres remarques