Principaux documents
S199834
2,8-DINITRO-6,12-DIPHENYL-DIBENZO(B,F)(1,5)DIAZOCINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H16N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.442
Numéro MDL:
Autres remarques