Key Documents
S171638
1-(1,1-DIOXIDOTETRAHYDRO-3-THIENYL)-1-METHYL-2-OXOHYDRAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H10N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.211
Numéro MDL:
Autres remarques