Principaux documents
S168831
(2-(2-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-ETHOXY)-ETHYL)-CARBAMIC ACID BENZYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.425
Numéro MDL:
Autres remarques