Principaux documents
R984329
N(2(2-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)-3,4,5-TRIMETHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H27N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.522
Numéro MDL:
Autres remarques