Principaux documents
R960276
7-BENZYL-8-((2-HYDROXYETHYL)AMINO)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H19N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.362
Numéro MDL:
Autres remarques