Principaux documents
R904619
ETHYL 3-((AMINOCARBOTHIOYL)HYDRAZONO)BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H13N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.265
Numéro MDL:
Autres remarques