Key Documents
R886459
4-((2-METHOXYBENZYLIDENE)AMINO)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.368
Numéro MDL:
Autres remarques