Principaux documents
R788953
1,6-BIS(4-METHYL-5-OXO-1-PHENYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-3-YL)-1,6-HEXANEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.522
Numéro MDL:
Autres remarques