Principaux documents
R788406
(4-((2-ETHYL-1-BENZOFURAN-3-YL)CARBONYL)PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.336
Numéro MDL:
Autres remarques