Principaux documents
R762024
3-(1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-9H-PURIN-9-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.232
Numéro MDL:
Autres remarques