Principaux documents
R696404
N-(1-(((4-ACETYLANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)-2,2,2-TRICHLOROETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.77
Numéro MDL:
Autres remarques