Key Documents
R606995
3,3,6,6-TETRAMETHYL-9-PHENYL-3,4,5,6,7,9-HEXAHYDRO-1H-XANTHENE-1,8(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H26O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.462
Numéro MDL:
Autres remarques