Principaux documents
R590207
N-(5-BROMO-2-HYDROXYPHENYL)-2-CHLOROACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H7BrClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.507
Numéro MDL:
Autres remarques