Principaux documents
R580929
1,3-DIHYDROXY-2-(HYDROXYMETHYL)-2-PROPANAMINIUM HYDROGEN SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C4H13NO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.215
Numéro MDL:
Autres remarques