Principaux documents
R545465
3-((9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YLMETHYLENE)-AMINO)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.416
Numéro MDL:
Autres remarques