Key Documents
R541168
3-BENZOYL-PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.386
Numéro MDL:
Autres remarques