Principaux documents
R480231
3-(2,2-DICHLORO-VINYL)2,2-DIMETHYL-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID (3-NITRO-PH)AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.185
Numéro MDL:
Autres remarques