Principaux documents
R434833
SODIUM, 2-(2,3-DIMETHYL-PHENYLAMINO)-BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14NNaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.274
Numéro MDL:
Autres remarques