Key Documents
R426016
2-(4-(DIMETHYLAMINO)STYRYL)-3-ETHYL-BENZOTHIAZOLIUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21IN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.361
Numéro MDL:
Autres remarques