Principaux documents
R412414
3,5,8-TRICHLORO-10-(4-NITRO-PHENYLAMINO)-PYRENE-1,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H9Cl3N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.687
Numéro MDL:
Autres remarques