Principaux documents
R407828
5-BROMO-BENZOFURAN-2-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H9BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.097
Numéro MDL:
Autres remarques