Principaux documents
R403091
5-(4-BROMO-PHENYL)-4-PHENYL-4H-(1,2,4)TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10BrN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.224
Numéro MDL:
Autres remarques