Principaux documents
R397105
SODIUM, 4-(4-AMINO-PHENYLAZO)-BENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N3NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.286
Numéro MDL:
Autres remarques