Key Documents
R344265
(2,2-DIMETHYL-PROPIONYLAMINO)-PHENYL-ACETIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.312
Numéro MDL:
Autres remarques