Principaux documents
R307602
2-(2-FURAN-2-YL-VINYL)-3-METHYL-BENZOTHIAZOL-3-IUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12INOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.226
Numéro MDL:
Autres remarques