Principaux documents
R284343
2-CHLORO-3-(3-DIETHYLAMINO-PROPYLAMINO)-(1,4)NAPHTHOQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H21ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.822
Numéro MDL:
Autres remarques