Principaux documents
R109053
3-AMINO-1-(4-METHOXYPHENYL)-1H-BENZO(F)CHROMENE-2-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.374
Numéro MDL:
Autres remarques