Key Documents
R102601
2-(6-METHOXY-1H-INDOL-3-YL)ETHANAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.708
Numéro MDL:
Autres remarques